Stampa…
3-Aminobenzamidoxime
Fornitore: Cayman Chemical
11074-500 11074-1 11074-5
CAYM11074-500EA 70.1 EUR
CAYM11074-500 CAYM11074-1 CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxime
3-Aminobenzamidoxime
Formula: C₇H₉N₃O
Peso molecolare: 151.17 g/mol
MDL Number: MFCD08061150
CAS Number: 100524-07-0