Stampa…
6-Bromooxindole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 62.2 EUR
H56012.03 H56012.06
6-Bromooxindole ≥97%
6-Bromooxindole
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179605
CAS Number: 99365-40-9