Stampa…
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 47.5 EUR
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 122…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034560
CAS Number: 369-35-7
EINECS: 206-719-8