Stampa…
3-Bromothiophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
B2348-25G B2348-5G
TCIAB2348-25GEA 212 EUR
TCIAB2348-25G TCIAB2348-5G
3-Bromothiophenol ≥98.0% (by GC)
3-Bromothiophenol
Formula: C₆H₅BrS
Punto di ebollizione: 121°C
Densità: 1,583 g/cm³ (30 °C)
Flash Pt: 105°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009603
CAS Number: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4565d74c6fde99940eaf77bd7a748cd3dc16b5bf&vid=93a405f76c563eb3eb387b699d44b455b6769bcb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %