Stampa…
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H56015.03 H56015.06
H56015.03EA 18.9 EUR
H56015.03 H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 50910-55-9 Molecular Formula: C7H5Br2NO Formula Weight: 278.93 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00671100
Formula: C₇H₅Br₂NO
Peso molecolare: 278,93 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671100
CAS Number: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0