n-Eptano 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
high purity solvents
Purity: 95%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(25°F)
Refractive Index: 1.3877
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Punto di ebollizione: 97…99 °C Punto di fusione: –91 °C Densità: 0,684 Flash Pt: –4 °C (25 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS Number: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 14,4659 |