Stampa…
Acido miristico
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 32.6 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Acido miristico
Acido mistirico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Peso molecolare: 228,38 g/mol
Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 51…54 °C
Densità: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >165 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002744
CAS Number: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416