Stampa…
Lignoceric acid
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: Tetracosanoic acid
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 39.2 EUR
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Lignoceric acid
Lignoceric acid
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Punto di ebollizione: 406 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87 °C
Densità: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002810
CAS Number: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509