Stampa…
Cerotic acid
Fornitore: Cayman Chemical
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 136 EUR
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Cerotic acid
Cerotic acid
Formula: C₂₆H₅₂O₂
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…77 °C
Densità: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002811
CAS Number: 506-46-7
EINECS: 208-040-2