Stampa…
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 75 EUR
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031428
CAS Number: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5