Methyl nitroacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₅NO₄ Punto di ebollizione: 100°C Flash Pt: 95°C |
MDL Number:
MFCD00075480 CAS Number: 2483-57-0 EINECS: 219-622-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |