3,6-Dibromocarbazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 6825-20-3
Molecular Formula: C12H7Br2N
Formula Weight: 325.00
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD00004961
Formula:
C₁₂H₇Br₂N Punto di fusione: 204…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004961 CAS Number: 6825-20-3 |