Sodio idrossido 50%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
1.00238.9950
1.00238.9025
1.00238.9958
1.00238.9950EA
0
EUR
1.00238.9950
1.00238.9025
1.00238.9958
Sodio idrossido 50%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |