Stampa…
Rame ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, uncoated, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
46986.RH 46986.RF 46986.RG
46986.RHEA 564 EUR
46986.RH 46986.RF 46986.RG
Rame ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, uncoated, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Rame
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈20.2g/30x30cm Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545