3,5-Di-tert-butylpyrocatechol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Di-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 1020-31-1
Molecular Formula: C14H22O2
Formula Weight: 222.33
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 1370212
MDL No.: MFCD00008819
Formula:
C₁₄H₂₂O₂ Peso molecolare: 222,33 g/mol Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008819 CAS Number: 1020-31-1 EINECS: 213-816-9 |