16-Hydroxypalmitic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₁₆H₃₂O₃ Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95 °C |
MDL Number:
MFCD00002750 CAS Number: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |