3-Amino-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇N₃ Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00182045 CAS Number: 874-05-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |