3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 1643-26-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD01310820
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di fusione: 75…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310820 CAS Number: 1643-26-1 |