Stampa…
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 119 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238580
CAS Number: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9,III