Stampa…
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 55 EUR
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 259…260 °C
Densità: 1,482
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030391
CAS Number: 6911-87-1