2-Bromo-N-methylaniline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 107…109 °C (12 mmHg) Densità: 1,589 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798064 CAS Number: 6832-87-7 |