Stampa…
G418 disolfato
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 123 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 disolfato
G418 disolfato
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso molecolare: 692,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058314
CAS Number: 108321-42-2