Pentacene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₂H₁₄ Punto di fusione: 372…374 °C (subl.) Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003710 CAS Number: 135-48-8 EINECS: 205-193-7 Merck Index: 14,7107 |