Stampa…
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 63.9 EUR
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Formula: C₁₃H₆N₂O₅
Punto di fusione: 292…295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001153
CAS Number: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1