Stampa…
Bifenil-4-ilamina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Aminobifenile
H55424.03 H55424.06 H55424.14
H55424.03EA 23.4 EUR
H55424.03 H55424.06 H55424.14
Bifenil-4-ilamina 98%
Bifenil-4-ilamina
Purity: 98% CAS No.: 92-67-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 191°/15mm Merck Reference: 14,1235 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007879
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 191 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007879
CAS Number: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1235