3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3694-52-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 909344
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Punto di fusione: 157…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007722 CAS Number: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |