Stampa…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H55312.06 H55312.14
H55312.06EA 31.2 EUR
H55312.06 H55312.14
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene ≥97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 97% CAS No.: 20469-65-2 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD06200685
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,06 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200685
CAS Number: 20469-65-2