Stampa…
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
437180500 437180100
ACRO437180500EA 289 EUR
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Formula: Cl₃Yb·6H₂O
Peso molecolare: 387,49 g/mol
Punto di fusione: 865 °C
Densità: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149885
CAS Number: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm