Stampa…
Sodio metilato ∼25% w/w methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
46585.AP 46585.0F
46585.APEA 35.6 EUR
46585.AP 46585.0F
Sodio metilato ∼25% w/w methanol
Sodio metilato
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.945 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -2° Boiling Point: 92° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0.945
Flash Pt: 29 °C (84 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8643