Stampa…
DL-Cysteine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 53.5 EUR
H56126.06 H56126.14
DL-Cysteine 96%
DL-Cysteine
Formula: C₃H₇NO₂S
Peso molecolare: 121,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Densità: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004881
CAS Number: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850