Stampa…
6-Idrossiindolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Idrossi-1H-indolo
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 62.3 EUR
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Idrossiindolo ≥98%
6-Idrossiindolo
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152101
CAS Number: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III