Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
C2195-25G C2195-5G
TCIAC2195-25GEA 151 EUR
TCIAC2195-25G TCIAC2195-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
MDL Number: MFCD00215833
CAS Number: 350-31-2
EINECS: 206-500-7
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C