Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03 H55830.06
H55830.03EA 50.9 EUR
H55830.03 H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 78056-39-0 Molecular Formula: C6H4F2N2O2 Formula Weight: 174.11 Melting Point: 107-108° Beilstein Reference: 2723242
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010876
CAS Number: 78056-39-0