Stampa…
Acido Tereftalico 99,0 GC, T
Fornitore: TCI
Pericolo
T0166-25G T0166-500G
TCIAT0166-25GEA 16 EUR
TCIAT0166-25G TCIAT0166-500G
Acido Tereftalico 99,0 GC, T
Acido Tereftalico
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166.13 g/mol
Punto di ebollizione: 392
Flash Pt: 260
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002558
CAS Number: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,09162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&vid=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency