Stampa…
(S)-(+)-2-Butanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Alcol butilico secondario
B0925-1ML B0925-5ML
TCIAB0925-1MLEA 33 EUR
TCIAB0925-1ML TCIAB0925-5ML
(S)-(+)-2-Butanolo ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-2-Butanolo
Formula: C₄H₁₀O
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –114 °C
Densità: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064281
CAS Number: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&vid=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (neat)