1,3-Difluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 19064-24-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: 0°
Boiling Point: 91-92°/11mm
MDL No.: MFCD00192035
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Punto di ebollizione: 91…92 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,503 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192035 CAS Number: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |