Stampa…
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 33.6 EUR
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs) 97%
Iodio tricloruro (Reattivo di Wijs)
Formula: ICl₃
Peso molecolare: 233,26 g/mol
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036291
CAS Number: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020