Stampa…
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 107 EUR
H33895.MD H33895.03
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038693
CAS Number: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III