Stampa…
1-Naftil isocianato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
I0125-25ML I0125-5ML
TCIAI0125-25MLEA 155 EUR
TCIAI0125-25ML TCIAI0125-5ML
1-Naftil isocianato ≥99.0% (by GC)
1-Naftil isocianato
Formula: C₁₁H₇NO
Peso molecolare: 169,18 g/mol
Punto di ebollizione: 269°C
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003881
CAS Number: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&vid=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %