Stampa…

Benzile ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

B0050-25G B0050-500G
TCIAB0050-25GEA 16 EUR
TCIAB0050-25G TCIAB0050-500G
Benzile ≥99.0% (by GC)
Benzile
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 348°C
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003080
CAS Number: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 14,01078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&vid=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR