Stampa…
4-Bromoanthranilic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55829.03 H55829.06
H55829.03EA 78.1 EUR
H55829.03 H55829.06
4-Bromoanthranilic acid 97%
4-Bromoanthranilic acid
Purity: 97% CAS No.: 20776-50-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 230-234° MDL No.: MFCD03618454
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 230…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03618454
CAS Number: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III