Stampa…
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) per sintesi peptidica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 427 EUR
1.00574.2500 1.00574.4000
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) per sintesi peptidica, Supelco®
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003193
CAS Number: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=33ee2b4e79776bd212dd56ac2172b24cbc955077&prid=web&clid=SAPDAM