N,N-Dimetilformammide per sintesi peptidica, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
HCON(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Purity (GC) | ≥ 99.9 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Acidity | ≤ 0.0005 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Amines (Dimethylamine) | ≤ 10 ppm |
Evaporation residue | ≤ 10 |
Water | ≤ 300 ppm |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |