Stampa…
VWR®, Sistemi di filtrazione per flaconi, High Performance
Fornitore: VWR Collection
514-0348EA 237 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307
VWR®, Sistemi di filtrazione per flaconi, High Performance
Filtri Filtri per bottiglie
Per la preparazione di tamponi, terreni per la coltura di tessuti, terreni per microbiologia e altri fluidi biologici. Questi sistemi di filtrazione sotto vuoto sono caratterizzati dalla presenza di membrane in PES ad alte prestazioni di diametro grande, per prestazioni garantite e resa massima. Il sistema completo include un'unità per filtrazione e un flacone di raccolta di forma ergonomica, impugnature sagomate e tappo brevettato. Il sistema a imbuto e provetta per centrifuga consente all'utente di filtrare i fluidi direttamente in una provetta da 15 o 50 ml.
  • Base a piedistallo