Stampa…
Bottiglie spray, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
0309-0010 0309-0002 0309-0005
215-2963EA 16.3 EUR
215-2963 215-2961 215-2962
Bottiglie spray, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Bottiglie Bottiglie spray
LDPE semitrasparente, attacco spruzzatore in PP, tubo in PE, peso in acciaio inossidabile.
  • Spruzzatura continua, anche capovolta
  • Ugello regolabile, diametro 0,6 mm
  • Quantità di liquido spruzzato a corsa: 1,2 ml ±0,1
Le bottiglie con spruzzetta standard non consentono l'erogazione da capovolte, in quanto in tale posizione il tubicino di aspirazione non risulta più immerso nel liquido. Ciò non avviene con le bottiglie con spruzzetta capovolgibili Turn 'n' Spray. Caratterizzate da una tecnologia speciale che consente uno spruzzo pratico e comodo da qualsiasi posizione e, di conseguenza, in qualsiasi direzione, per raggiungere punti di difficile accesso in modo agevole e senza affaticamenti.