Stampa…
Containers with screw cap
Fornitore: Anicrin
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 75.2 EUR
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Informazioni per l'ordine: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904