Stampa…
Acqua, SupraSolv® GC_HS, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 157 EUR
1.00577.2500 1.00577.1000
Acqua, SupraSolv® GC_HS, Supelco®
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral