Stampa…
VWR®, Imbuti per polveri, con gambo corto e largo
Fornitore: VWR Collection
221-0239EA 25.3 EUR
221-0239 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Imbuti per polveri, con gambo corto e largo
Imbuti Imbuti per polveri
PP, translucent.
  • Parallel stem minimises powder bridging
  • External ribs for better air evacuation
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Autoclavable
Per il travaso di materiali in polvere. Anche per liquidi.