Stampa…
VWR®, Burette, rubinetto laterale
Fornitore: VWR Collection
612-4144EA 64 EUR
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Burette, rubinetto laterale
Burette
Vetro borosilicato 3.3, classe AS.
  • Striscia Schellbach, rubinetto con chiave in vetro
  • Graduazioni in smalto blu a contrasto elevato
  • Certificato di lotto incluso nella confezione
DIN EN ISO 385
Certificazioni: A norma DIN EN ISO 385