Stampa…
Colonne HPLC, Accucore™ 150-C4 e 150-C18
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
16526-157569 16526-012105 16526-013005 16526-014005 16526-032130 16526-052130 16526-102130 16526-103030 16526-104630 16526-152130 16526-154630
554-2427EA 1420 EUR
554-2427 554-2412 554-2413 554-2414 554-2415 554-2418 554-2421 554-2422 554-2423 554-2424 554-2426
Colonne HPLC, Accucore™ 150-C4 e 150-C18
Colonne cromatografiche
Basate su una tecnologia Core Enhanced, queste colonne garantiscono separazioni rapide ad alta risoluzione di peptidi e proteine e generano solo il 50% della contropressione associata a colonne riempite con materiali inferiori ai 2 µm.
  • Rapida separazione di biomolecole
  • Colonne analitiche e in nanoscala robuste e facili da usare